Learn More
N-(4-Formylphenyl)Methanesulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30395503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30395503 50 mg
30389635 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30395503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70095550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83922-54-7
Summenformel C8 H9 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 199.23
Synonym N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide, Sotalol Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-Name N-(4-Formylphenyl)Methanesulfonamid
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Formylphenyl)-methanesulphonamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Formelmasse 199.0303