Learn More
N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, TRC
Artikelnummer. 30402803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402803 250 mg 250 Milligramm
30403817 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH949385250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65647-48-5
Summenformel C9H8N4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole Urea Derivatives
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-(Thiadiazol-5-yl)Harnstoff
SMILES Oc1ccc(NC(=O)Nc2cnns2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-4-Hydroxyphenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4O2S/c14-7-3-1-6(2-4-7)11-9(15)12-8-5-10-13-16-8/h1-5,14H,(H2,11,12,15)
Formelmasse 236.0368