missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31003653
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31003653 5 g
30996343 10 g
30995565 1 g
30990991 100 mg
30999494 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31003653 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD146295g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide
CAS 51803-78-2
Summenformel C13H12N2O5S
MDL-Nummer MFCD00079470
Menge 5 g
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2=CC=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 308.31
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.