missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(4-Oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-8-yl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31033934
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033934 250 mg
31020072 25 g
31028820 1 g
31032721 5 g
31015956 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31033934 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD148984250mg
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-(4-Oxo-2-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-chromen-8-yl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
CAS 103177-37-3
Summenformel C27H23N5O4
MDL-Nummer MFCD00864631
Menge 250 mg
SMILES O=C(NC1=C2C(C(C=C(C3=NN=NN3)O2)=O)=CC=C1)C4=CC=C(OCCCCC5=CC=CC=C5)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 481.50
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.