Learn More
N-(4-Piperidin-1-ylbenzyl)-cyclopropanamin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 230.35 |
Reinheit (%) | 95% |