missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(4-(tert-Butyl)benzyl)-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™

Produktkod. 31025107
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge
31025107 25 g
31018465 5 g
31018993 100 g
31015123 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 31025107 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11905625g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Chemischer Name oder Material N-(4-(tert-Butyl)benzyl)-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
CAS 101827-46-7
Summenformel C23H28ClN
MDL-Nummer MFCD00917064
Menge 25 g
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 353.93
Reinheit (%) 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.