Learn More
N-(4-tert-Butylbenzyl)-N-Methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566250 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10321530 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10566250 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08598DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65542-26-9
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.291
InChI-Schlüssel ZSHCHOYJMLEAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-tert-butylbenzyl-n-methylamine, 4-tert-butylphenyl methyl methyl amine, 1-4-tert-butyl phenyl-n-methylmethanamine, 1-4-tert-butylphenyl-n-methylmethanamine, 4-tert-butylbenzylmethylamine, n-methyl-4-tert-butylbenzylamine, n-methyl-4-tert.butylbenzylamine, n-methyl 4-tert-butylbenzyl amine, 4-tert-butyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,4-1,1-dimethylethyl-n-methyl
PubChem CID 2396874
IUPAC-Name 1-(4-tert-Butylphenyl)-N-methylmethanamin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-tert-butylbenzyl)-N-methylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 97%