Learn More
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamin, 90 %, technisch, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10782865
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
2245-52-5
C11H16N
162.26
MFCD00078270
XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
519956
[(4-ethenylphenyl)methyl]dimethylazanium
C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
2245-52-5
C11H16N
162.26
MFCD00078270
XQBHAZDVLGNSOJ-UHFFFAOYSA-O
benzenemethanamine, 4-ethenyl-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-4-vinylphenyl methanamine, n-4-vinylbenzyl-n,n-dimethylamine, n,n-dimethyl-4'-vinylbenzylamine, 4-vinylbenzyldimethylamine, p-dimethylaminomethylstyrene, 4-n,n-dimethylaminomethyl styrene, 4-n,n,-dimethylaminomethyl styrene, dimethyl 4-vinylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,4-ethenyl-n,n-dimethyl
519956
[(4-ethenylphenyl)methyl]dimethylazanium
C[NH+](C)CC1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-(4-Vinylbenzyl)-N, N-dimethylamine
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 72°C to 74°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHC6H4CH2N(CH3)2
Brechungsindex 1.5360 to 1.54
Menge 5 g
Relative Dichte 0.92
Stabilisator 0.1% P-tert.-butylcatechol
Formelmasse 161.25
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.