Learn More
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31069265
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31069265 100 mg
31060789 250 mg
31064010 1 g
31064890 25 g
31067707 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31069265 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD121927100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
CAS 2030-63-9
Summenformel C27H22Cl2N4
MDL-Nummer MFCD00056793
Menge 100 mg
SMILES CC(/N=C1C(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC3=NC4=C(C=CC=C4)N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C3=C/1)C
Molekulargewicht (g/mol) 473.40
Reinheit (%) 98%