Learn More
N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N,5-Diethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide |
| CAS | 248282-01-1 |
| Summenformel | C21H22N2O3 |
| MDL-Nummer | MFCD18633277 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C2=C(N(C)C1=O)C=CC=C2CC)N(CC)C3=CC=CC=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.41 |
| Reinheit (%) | 97% |