Learn More
N-(5-Fluor-2-Pyridyl)thioharnstoff, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11414367
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414367 5 g 5 Gramm
11404367 1 g 1 Gramm
11424367 25 g 25 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11414367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20423.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16822-86-9
Summenformel C8H9FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00052380
InChI-Schlüssel NZTMKTPFNGHTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, 1-5-fluoro-2-methylphenyl-2-thiourea, 5-fluoro-2-methyl-phenyl thiourea, n-5-fluoro-2-methylphenyl thiourea, acmc-1c5tk, 5-fluoro-2-methyl-phenyl-thiourea, 1-5-fluoranyl-2-methyl-phenyl thiourea
PubChem CID 2732698
IUPAC-Name (5-Fluor-2-methylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1NC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)thiourea
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 184.23
Reinheit (%) 97%