Learn More
N-Acetal-Bromoprid, TRC
Artikelnummer. 30133873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133873 50 mg 50 Milligramm
17934095 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17110050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94135-22-5
Summenformel C16H24BrN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 386.28
Synonym 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
IUPAC-Name 4-Acetamido-5-Bromo-N-[2-(Diethylamino)Ethyl]-2-Methoxybenzamid
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetal Bromopride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Formelmasse 385.1001