Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7 -Amino-4(Trifluoromethyl)Cumarin
Catalog No. 15400347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15400347 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15400347 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64106.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein fluorogenes Substrat, das für Tests auf Furin geeignet ist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluorogenes Substrat, geeignet für Furin-Assay
Summenformel C35H51F3N12O9
Formelmasse 840,80g/mol
Synonym Ac-REKR-AFC; Ac-Arg-Glu-Lys-Arg-AFC
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO oder DMF
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest