Learn More
N-Acetyl-D-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470149
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15470149 1 g 1 Gramm
15480149 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15470149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63450.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19436-52-3 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
N-Acetyl-D-alanine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s). N-acetyl-D-alanine may be used to study aglycon pocket specific binding on vancomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-D-Alanin kann zusammen mit anderen D-aminoacylierten Aminosäuren als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von D-Aminoacylase(n)/amidohydrolase(n) verwendet werden. N-Acetyl-D-Alanin kann zur Untersuchung der aglyconspezifischen Bindung an Vancomycin verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19436-52-3
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00063133
InChI-Schlüssel KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-d-alanine, ac-d-ala-oh, r-2-acetamidopropanoic acid, acetyl-d-alanine, n-acetylalanine, 2r-2-acetamidopropanoic acid, r-2-acetylamino-propionic acid, alanine, n-acetyl, n-acetyl-d-ala, n-acetyl d-alanine
PubChem CID 132213
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamidopropansäure
SMILES CC(NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-alanine
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest