Learn More
N-Acetyl-D-leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466080
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466080 25 g 25 Gramm
11446080 1 g 1 Gramm
11456080 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466080 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27046.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19764-30-8 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19764-30-8
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00066069
InChI-Schlüssel WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-d-leucine, ac-d-leu-oh, d-leucine, n-acetyl, n-acethy-d-leucine, n-acetyl-r-leucine, unii-91wu82ga22, 2,n-acetyl-d-leucine, r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, 2r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, acetylleucine, d
PubChem CID 1241420
IUPAC-Name (2R)-2-acetamido-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-leucine
Menge 25 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 99%