Learn More
N-Acetyl-D-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430049 5 g 5 Gramm
15440049 25 g 25 Gramm
15450049 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63382.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10172-89-1
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00002664
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-SNVBAGLBSA-N
Synonym n-acetyl-d-phenylalanine, acetyl-d-phenylalanine, ac-d-phe-oh, n-acetyl-3-phenyl-d-alanine, n-acetylphenylalanine, d, d-phenylalanine, n-acetyl, r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, n-acetylphenylalanine #, n-ac-d-phe-oh
PubChem CID 101184
ChEBI CHEBI:28203
IUPAC-Name (2R)-2-acetamido-3-phenylpropansäure
SMILES CC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Farbe Weiß
Beilstein 2213852
Menge 5 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest