Learn More
N-Acetyl-D-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30179233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179233 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30179233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1873801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-D-phenylalanine
CAS 10172-89-1
Summenformel C11H13NO3
Synonym (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid;
InChI-Formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-acetamido-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
Menge 1 g
Formelmasse 207.0895
Versandbedingung Raumtemperatur