Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-Sphingosin, 98 %
Artikelnummer. 15453289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453289 10 mg 10 Milligramm
15443289 1 mg 1 Milligramm
15433289 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453289 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60534.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3102-57-6 | C20H39NO3, C20H39NO3 | 341.54 g/mol
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hemmt die Zellproliferation und induziert monozytische Differenzierung von HL-60-Zellen
  • Aktiviert Proteinphosphatasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3102-57-6
Summenformel C20H39NO3
Synonym Acetylceramid; C2-Ceramid
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die Zellproliferation und induziert die monozytische Differenzierung von HL-60-Zellen. Aktiviert Proteinphosphatasen
Formelmasse 341,53g/mol
Schmelzpunkt 77°bis 78 °C
Löslichkeit Löslich in Ethanol, Methanol, Chloroform oder DMSO bei ca. 10 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 98%