Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Alanin, 97+ %
Artikelnummer. p-7045339
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338375 5 g 5 Gramm
11348375 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11338375
Marke: Thermo Scientific Chemicals L10329.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1115-69-1 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-69-1
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
MDL-Nummer MFCD00037238
InChI-Schlüssel KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
PubChem CID 7345
IUPAC-Name 2-acetamidopropansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-alanine
Schmelzpunkt 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Menge 5 g
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥97%