Learn More
Melford n-Acetyl-DL-Methionin
Artikelnummer. 30017934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017934 250 g 250 Gramm
30017933 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017934 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A10060250.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 115-47-5
  • Molekularformel: C 7 H 13 NO 3 S
  • Molekulargewicht: 191,3 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Summenformel C7H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 191.3
Menge 250 g