Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-DL-Methionin, 99 %
Artikelnummer. p-7026074
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11428770 50 g 50 Gramm
11434927 250 g 250 Gramm
11424927 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11428770
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21866.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1115-47-5 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
N-Acetyl-DL-methionine is used as pharmaceutical intermediate, biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-DL-Methionin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt, biochemisches Reagenz, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ethylacetat.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-47-5
Summenformel C7H13NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
MDL-Nummer MFCD00008681
InChI-Schlüssel XUYPXLNMDZIRQH-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetyl-dl-methionine, ac-dl-met-oh, n-acetylmethionine, acetyl-dl-methionine, dl-n-acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl, dl-methionine, n-acetyl, methionine, n-acetyl-, dl, dl-acetylmethionine
PubChem CID 6180
SMILES CSCCC(NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-methionine
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Beilstein 1725554
Merck Index 14,96
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ethyl acetate.
IUPAC-Name 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure
Menge 50 g
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 99%