Learn More
N-Acetyl-DL-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489638
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15489638 25 g 25 Gramm
15499638 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15489638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63125.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2901-75-9
Summenformel C11H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.229
MDL-Nummer MFCD00063157
InChI-Schlüssel CBQJSKKFNMDLON-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-dl-phenylalanine, afalanine, n-acetylphenylalanine, ac-dl-phe-oh, n-acetyl-d,l-phenylalanine, afalanina, afalaninum, dl-n-acetyl-3-phenylalanine, afalanine inn, dl-2-acetamido-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 2000
ChEBI CHEBI:21626
IUPAC-Name 2-Acetamido-3-Phenylpropansäure
SMILES CC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-phenylalanine
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver