Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Alanin, 96 %
Artikelnummer. 11342637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342637 5 g 5 Gramm
11332637 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342637 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L11811.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 97-69-8 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-69-8
Summenformel C5H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 131.131
MDL-Nummer MFCD00063132
InChI-Schlüssel KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Synonym n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
PubChem CID 88064
ChEBI CHEBI:40992
IUPAC-Name (2S)-2-acetamidopropansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-alanine
Schmelzpunkt 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Menge 5 g
Formelmasse 131.13
Optische Drehung −64° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 96%