Learn More
N-Acetyl-L-Sparaginsäure, TRC
Artikelnummer. 30008779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008779 5 g 5 Gramm
30137335 25 g 25 Gramm
30136962 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1686055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 997-55-7
Summenformel C6H9NO5
Molekulargewicht (g/mol) 175.14
Synonym Acetyl-L-aspartic Acid, Acetylaspartic Acid, L-N-Acetylaspartic Acid, N-Acetyl-L-aspartic Acid, N- Acetyl-S-aspartic Acid, N-Acetylaspartic Acid
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamidobutanedioinsäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-aspartic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Menge 5 g
Formelmasse 175.0481
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur