Learn More
N-Acetyl-L-Zystein, > 96 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398399 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398399 500 g 500 Gramm
11308409 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398399 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 €
    443.10 € / 500 Gramm
    Sparen 111.90 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.191 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 616-91-1
Summenformel C5H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 163.191
MDL-Nummer MFCD00004880
InChI-Schlüssel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-Acetyl-l-Cystein, Acetylcystein, n-Acetylcystein, Mercaptursäure, Acetadot, L-Acetylcystein, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-sulfanylpropansäure
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Acetyl-L-Cystein
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 96 %
Dichte 1,295 g/cm3 (L)
Menge 500 g
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) >96%
Güte Forschung
Physikalische Form Kristallpulver