Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Glutaminsäure, 99 %
Artikelnummer. 11445657
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11445657 25 g 25 Gramm
11455657 100 g 100 Gramm
2 options
Product Code. 11445657
Brand: Thermo Scientific Chemicals B23621.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1188-37-0 | C7H11NO5 | 189.167 g/mol
N-Acetyl-L-glutamic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-L-Glutaminsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 2.7 G/100 ml (20 °C)
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1188-37-0
Summenformel C7H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 189.167
MDL-Nummer MFCD00002802
InChI-Schlüssel RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh
PubChem CID 70914
ChEBI CHEBI:17533
IUPAC-Name (2S)-2-Acetamidopentanidsäure
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-glutamic acid
Schmelzpunkt 194°C to 199°C
Beilstein 1727473
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 2.7g/100 mL (20°C)
Menge 25 g
Formelmasse 189.17
Optische Drehung −16.5° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 99%