Learn More
N-Acetyl-L-Glutamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-L-glutamine |
Schmelzpunkt | 206°C |
Glührückstand | 0.2% max |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
IUPAC-Name | (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamido-butansäure |
Formelmasse | 188.18 |
Reinheit (%) | 97% |