Learn More
N-Acetyl-L-Isoleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057272
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472819
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66771.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3077-46-1
Summenformel C8H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
MDL-Nummer MFCD00066072
InChI-Schlüssel JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Synonym n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
PubChem CID 7036275
ChEBI CHEBI:21555
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-isoleucine
Farbe Weiß
IUPAC-Name (2S,3S)-2-acetamido-3-Methylpentansäure
Menge 5 g
Formelmasse 173.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin