Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-tyrosin, 99 %
Artikelnummer. 11463547
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463547 250 g 250 Gramm
11443547 10 g 10 Gramm
11453547 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463547 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17307.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-L-Tyrosin ist an der Katecholamin-Produktion beteiligt. Es kann als Zellkulturmedienkomponente in der kommerziellen Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-55-3
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00037190
InChI-Schlüssel CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
PubChem CID 68310
ChEBI CHEBI:21563
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Menge 250 g
Formelmasse 223.23
Optische Drehung +58° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) 99%