Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-tyrosin, 99 %
Artikelnummer. p-7023592
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11443547
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17307.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-L-Tyrosin ist an der Katecholamin-Produktion beteiligt. Es kann als Zellkulturmedienkomponente in der kommerziellen Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537-55-3
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00037190
InChI-Schlüssel CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
PubChem CID 68310
ChEBI CHEBI:21563
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Menge 10 g
Formelmasse 223.23
Optische Drehung +58° (c=5 in Ethanol)
Reinheit (%) 99%