Learn More
N-Acetyl-L-Tyrosin-Ethylester-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454643
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11454643
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11577.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36546-50-6
Summenformel C13H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 269.30
MDL-Nummer MFCD00149093
InChI-Schlüssel YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Synonym n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat;hydrat
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
Schmelzpunkt 80°C to 81°C
Menge 5 g
Formelmasse 269.30 (251.28 Anhydrous)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 97%