Learn More
N-Acetyl-S-(2-Hydroxypropyl)Cystein-Dicyclohexylammonium-Salz, TRC
Artikelnummer. 30007964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007964 25 mg 25 Milligramm
17963585 5 mg 5 Milligramm
17983155 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17906025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38130-86-8
Summenformel C12 H23 N . C8 H15 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 402.59
Synonym L-Cysteine, N-acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1), N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylamine salt, 2-Hydroxypropylmercapturic acid dicyclohexylamine salt, N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylamine, (2R)-2-Acetamido-3-(2-hydroxypropyl)sulfanylpropanoic acid dicyclohexylamine salt
IUPAC-Name (2R)-2-Acetamido-3-(2-Hydroxypropylsulfanyl)Propansäure; N-Cyclohexylcyclohexanamin
SMILES CC(O)CSC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(2-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5(10)3-14-4-7(8(12)13)9-6(2)11/h11-13H,1-10H2;5,7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;5?,7-/m.0/s1
Menge 25 mg
Formelmasse 402.2552
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur