Learn More
N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt, CDN
Artikelnummer. 30327050
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Artikelnummer. Menge
30327050 0.01 g
30324634 0.05 g
2 options
Artikelnummer. 30327050
Marke: CDN CDNX77440.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt
CAS 14369-42-7
Summenformel C12 H23 N . C8 H15 N O4 S
Synonym L-Cysteine, N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (1:1), L- (8 CI), Alanine, N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-, compd. with dicyclohexylamine (7 CI), Dicyclohexylamine, compd. with N-acetyl-3-[(3-hydroxypropyl)thio]-L-alanine (1:1), N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)cysteine dicyclohexylammonium salt, N-Acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-cysteine dicyclohexylammonium salt
InChI-Formel InChI=1 S/C12H23N.C8H15NO4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-6(11)9-7(8(12)13)5-14-4-2-3-10/h11-13 H,1-10H2;7,10 H,2-5H2,1H3,(H,9,11)(H,12,13)/t;7-/m0.0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSCCCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC-Name (2 R)-2-acetamido-3-(3-hydroxypropylsulfanyl)propanoic acid;N-cyclohexylcyclohexanamine
Molekulargewicht (g/mol) 402.59
Menge 0.01 g
Formelmasse 402.2552 g/mol
Reinheit (%) min 98% Chemical Purity
Versandbedingung Room Temperature