Learn More
N-Acetyl-trans-4-Hydroxy-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420218
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11420218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23767.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33996-33-7
Summenformel C7H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 173.168
MDL-Nummer MFCD00037339
InChI-Schlüssel BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Synonym oxaceprol, n-acetyl-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, oxaceprol inn, ac-hyp-oh, l-proline, 1-acetyl-4-hydroxy-, 4r, unii-q0xv76b96l, ac-hydroxyproline, trans-1-acetyl-4-hydroxy-l-proline, jonctum
PubChem CID 65784
IUPAC-Name (2S,4R)-1-Acetyl-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-trans-4-hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 131°C to 133°C
Verpackung Glasflasche
Beilstein 84043
Menge 10 g
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver