Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-Amino-4-methylcumarin
Artikelnummer. 15417019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417019 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15417019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65646.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein fluorogenes Substrat für Caspase-1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß bis cremefarben
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein fluorogenes Substrat für Caspase 1
Summenformel Gehäuse C35H41N5O12
Formelmasse 723,72
Synonym AC-YEVD-AMC; Caspase 1 (ICE)-Substrat 1M fluorogen
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-7-amin-4-methylcumarin
Form Pulver