Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11414957
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11414957
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21887.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-24-8
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.104
MDL-Nummer MFCD00004275
InChI-Schlüssel OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC-Name 2-Acetamidoessigsäure
SMILES CC(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylglycine
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Beilstein 774114
Merck Index 14,80
Menge 100 g
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) 99%