missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals N-Acetylglycin, 99 %

Artikelnummer. p-7026087
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11414957

Marke: Thermo Scientific Chemicals B21887.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.104 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 543-24-8
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.104
MDL-Nummer MFCD00004275
InChI-Schlüssel OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC-Name 2-Acetamidoessigsäure
SMILES CC(=O)NCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetylglycine
Schmelzpunkt ∼210°C (decomposition)
Beilstein 774114
Merck Index 14,80
Menge 100 g
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt