Learn More
N-Acetylhistamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16410897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16410897 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16410897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112175
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
N-Acetylhistamine is a histamine metabolite. N-acetylhistamine can be used as a potential biomarker of histidine metabolism for anaphylactoid reactions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylhistamine
CAS 673-49-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H11N3O
Synonym N-Omega-acetylhistamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (652.83 mM)
SMILES CC(NCCC1=CN=CN1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
Menge 50 mg
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation