Learn More
N-Acetylneuraminic acid, MedChemExpress
Beschreibung
N-Acetylneuraminic acid is a nine-carbon, sialic acid monosaccharide commonly found in glycoproteins on cell membranes and in glycolipids such as gangliosides in mammalian cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetylneuraminic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 131-48-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H19NO9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | NANA Lactaminic acid |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 100 mg/mL (323.34 mM) |
| Mehr anzeigen |