Learn More
N-Acetylputrescine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494748
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16494748
Marke: Medchem Express HY113100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
N-Acetylputrescine hydrochloride is a putrescine derivative.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylputrescine hydrochloride
Physikalische Form Powder
CAS 18233-70-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H15ClN2O
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1500.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 200 mg/mL (1200.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCCCN)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 166.65
Formelmasse 166.65
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.