Learn More
N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N, N-Dimethylammoniumchlorid (Technische Qualität), TRC
Product Code. 30011424
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30011424 5 g 5 Gramm
30008092 10 g 10 Gramm
30006432 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30011424 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5751385G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68424-85-1
Summenformel C17H30ClN
Molekulargewicht (g/mol) 283.88
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1