Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Acetyl-L-Lysin, 99 %
Artikelnummer. p-7043016
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15406719 1 g 1 Gramm
15416719 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15406719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65083.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nα-Acetyl-L-Lysin ist eine biologisch verfügbare N-terminale Deckform der proteinogenen α Aminosäure L-Lysin. Nα-Acetyl-L-Lysin ist ein Substrat, das zur Untersuchung und Charakterisierung von Lysyl-Oxidationsmitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (mischbar) und 80 % Essigsäure (50 mg/ml – klare farblose Lösung).
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1946-82-3
Summenformel C8H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00008233
InChI-Schlüssel VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-6-Aminohexansäure
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Acetyl-L-lysine
Schmelzpunkt 256°C to 258°C (decomposition)
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)).
Menge 1 g
Formelmasse 188.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver