Learn More
N-alpha-Benzoyl-L-Argininethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493697 1 g 1 Gramm
11403707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18181.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2645-08-1
MDL-Nummer MFCD00012579
ChEBI CHEBI:87675
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Summenformel C16H17ClN4O2S
Beilstein 3781694
Synonym methylene green, basic green 5, c.i. basic green 5, c.i. basic green 5 van, methylene green van, unii-f1io2zp7bu, f1io2zp7bu, phenothiazin-5-ium, 3,7-bis dimethylamino-4-nitro-, chloride, 3,7-bis dimethylamino-4-nitrophenothiazin-5-ium chloride, 7-dimethylamino-n,n-dimethyl-4-nitrophenothiazin-3-iminium chloride
InChI-Schlüssel YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C(=C3S2)[N+](=O)[O-].[Cl-]
IUPAC-Name [7-(dimethylamino)-4-nitrophenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 364.85
Menge 1 g
PubChem CID 75889
Formelmasse 342.84
Optische Drehung −17° (c=2, Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%