Learn More
N(alpha)-benzyloxycarbonyl-L-Tryptophan, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381937
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381937 25 g 25 Gramm
11371937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07535.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7432-21-5 | C19H18N2O4 | 338.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7432-21-5
Summenformel C19H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 338.36
MDL-Nummer MFCD00065700
InChI-Schlüssel AHYFYYVVAXRMKB-KRWDZBQOSA-N
Synonym z-trp-oh, n-cbz-l-tryptophan, z-l-trp-oh, benzyloxycarbonyltryptophan, l-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl, n-carbobenzoxyltryptophan, n-carbobenzoxy-l-tryptophan, cbz-l-trp-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-tryptophan, nalpha-carbobenzyloxy-l-tryptophan
PubChem CID 101176
IUPAC-Name (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Schmelzpunkt 121°C to 126°C
Beilstein 96743
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 338.37
Optische Drehung +3.1° (c=3 in Acetic Acid)
Reinheit (%) ≥98%