Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-Histidin, 98+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-D-histidine |
| Schmelzpunkt | ∽197°C (decomposition) |
| Beilstein | 4196575 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 255.27 |
| Optische Drehung | −26° (c=1 in Methanol) |
| Reinheit (%) | ≥98% |