Learn More
N(alpha)-Boc-L-2,3-Diaminpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15493557
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
CAS 73259-81-1
Summenformel C8H16N2O4
MDL-Nummer MFCD00236843
Synonym boc-dap-oh, 3-amino-boc-l-alanine, boc-l-2,3-diaminopropionic acid, s-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-beta-amino-ala-oh, boc-dpr-oh, 2s-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, 3-amino-n-boc-l-alanine, n-boc-l-2,3-diaminopropanoic acid, nalpha-boc-2,3-diaminopropionic acid
InChI-Schlüssel KRJLRVZLNABMAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C[NH3+])C([O-])=O
IUPAC-Name (2S)-3-Amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
PubChem CID 2755946
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g
Optische Drehung −14° (c=1 in Water)