Learn More
N(alpha)-Boc-L-Glutamin, ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332606 25 g 25 Gramm
11322606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08604.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese und der analgetischen Aktivität von humanem .beta.-Endorphin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Löslich in 1 mmol in 2 ml DMF.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-85-7
Summenformel C10H17N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 245.26
MDL-Nummer MFCD00065571
InChI-Schlüssel VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-M
Synonym boc-gln-oh, boc-l-glutamine, boc-glutamine, tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, boc-gln, nalpha-boc-l-glutamine, n2-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine
PubChem CID 83687
IUPAC-Name (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-Oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-L-glutamine
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Beilstein 2127805
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF.
Menge 25 g
Formelmasse 246.26
Optische Drehung −18.5° (c=1, DMF)
Reinheit (%) ≥98%