Learn More
Alfa Aesar™ N(alpha)-Boc-L-tryptophan, 98+%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-L-tryptophan |
| CAS | 13139-14-5 |
| Summenformel | C16H20N2O4 |
| MDL-Nummer | MFCD00065595 |
| Beilstein | 39677 |
| Synonym | boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan |
| InChI-Schlüssel | NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 304.346 |
| Mehr anzeigen |