Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Fmoc-L-Asparagin, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Fmoc-L-asparagine |
| Schmelzpunkt | ∼188°C (decomposition) |
| Beilstein | 4335103 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 354.36 |
| Optische Drehung | −12±1° (c=1 in DMF) |
| Reinheit (%) | 98% |