Learn More
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine
Artikelnummer. 16409298
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16409298 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409298 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN2380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress N-Benzoyl-(2R,3S)-3-phenylisoserine is a Taxol C-13 Side Chain and crucial for the strong antitumor activity of Taxol.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 285.29 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 132201-33-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.92%
Löslichkeit DMSO : ≥ 160 mg/mL (560.83 mM)